5-Brom-2-(ethylthio)pyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1278-5G
PY-1278-1G
COBBPY-1278-5GEA
149
EUR
COBBPY-1278-5G
COBBPY-1278-1G
5-Brom-2-(ethylthio)pyrimidin
5-Bromo-2-(ethylthio)pyrimidine
Formel:
C₆H₇BrN₂S |
MDL:
MFCD13188492 CAS-Nummer: 859941-10-9 |