5-Brom-2-(methylthio)pyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromo-2-methylthiopyrimidine
PY-1108-5G
PY-1108-25G
PY-1108-1G
COBBPY-1108-5GEA
98.9
EUR
COBBPY-1108-5G
COBBPY-1108-25G
COBBPY-1108-1G
5-Brom-2-(methylthio)pyrimidin
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₅H₅BrN₂S Molecular Weight: 205,0756 g/mol |
MDL:
MFCD00187875 CAS-Nummer: 14001-67-3 |