4,6-Diamino-2-pyrimidinthiol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4,6-Diamino-2-mercaptopyrimidine, 4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol
RJF00997.250
RJF00997.1
CHMPRJF00997.250EA
0
EUR
CHMPRJF00997.250
MAYBRJF00997.1
4,6-Diamino-2-pyrimidinthiol
4,6-Diamino-2-pyrimidinthiol
Formel:
C₄H₆N₄S Molecular Weight: 142,18 g/mol |
MDL:
MFCD00006078 CAS-Nummer: 1004-39-3 EINECS: 213-721-2 |