VWR®, Streptavidin (from Streptomyces avidinii)
Lieferant: VWR Chemicals
E497-1MGEA 0 EUR
E497-1MG E497-5MG
VWR®, Streptavidin (from Streptomyces avidinii)
Proteine und Peptide
Das 60 kDa tetramerisches Protein weist eine hohe Bindungsaffinität zu Biotin auf. Kann ein Molekül Biotin an jede Untereinhait binden. Streptavidin wird genutzt in Affinitätschromatographie, ELISA, Immunhistochmie und Westernblotting.
  • Signal word: Danger
  • GHS Symbol: GHS08