(±)-Tetrahydrofurfurylbromid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 95%
CAS No.: 1192-30-9
Molecular Formula: C5H9BrO
Formula Weight: 165.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 102717
MDL No.: MFCD00016894
Formel:
C₅H₉BrO Siedepunkt: 169…171 °C Dichte: 1,452 Flammpunkt: 61 °C (142 °F) |
MDL:
MFCD00016894 CAS-Nummer: 1192-30-9 EINECS: 214-750-3 |