Carbenicillin Dinatriumsalz
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Gefahr
50195-1 50195-2
BMOL50195-1EA 0 EUR
BMOL50195-1 BMOL50195-2
Carbenicillin Dinatriumsalz
Carbenicillin Dinatriumsalz
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077683
CAS-Nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8