Carbenicillin Dinatriumsalz
Lieferant: Serva
Gefahr
Synonyme: NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
15875.01 15875.02 15875.03
SERA15875.01EA 0 EUR
SERA15875.01 SERA15875.02 SERA15875.03
Carbenicillin Dinatriumsalz
Carbenicillin Dinatriumsalz
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Molecular Weight: 422.363 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077683
CAS-Nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable