Carbenicillin Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALC1389-1GEA 291 EUR
SIALC1389-1G SIALC1389-5G SIALC1389-250MG SIALC1389-10G
Carbenicillin Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Carbenicillin Dinatriumsalz
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Molecular Weight: 422,363 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077683
CAS-Nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8