Azur B (Azur I)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: C.I. 52010, N,N,N′-Trimethylthionin, Azure B, Trimethylthionine chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Methylene Azur B
A17508.06 A17508.14 A17508.22
A17508.06EA 61.7 EUR
A17508.06 A17508.14 A17508.22
Azur B (Azur I)
Azur B (Azur I)
CAS No.: 531-55-5 Molecular Formula: C15H16ClN3S Formula Weight: 305.83 Odour: Odourless Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 3922630 Merck Reference: 14,6058 MDL No.: MFCD00011935
Formel: C₁₅H₁₆ClN₃S
Molecular Weight: 305,83 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 205 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011935
CAS-Nummer: 531-55-5
EINECS: 208-511-2
Merck Index: 14,6058