Ammoniumbismutcitrat ≥99,0% für die Mikrobiologie, Millipore®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bismuth Ammonium Citrate, Citric acid ammonium bismuth salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
09678-100G
09678-500G
SIAL09678-100GEA
116
EUR
SIAL09678-100G
SIAL09678-500G
Ammoniumbismutcitrat ≥99,0% für die Mikrobiologie, Millipore®
Ammoniumbismutcitrat
Base ingredient for culture media
Formel:
C₆H₁₁BiNO₇ Molecular Weight: 433.12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036420 CAS-Nummer: 31886-41-6 EINECS: 250-856-6 |