(±)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, 2-Tetrahydrofuran Carboxylic Acid
B22927.14 B22927.22
B22927.14EA 44.1 EUR
B22927.14 B22927.22
(±)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure ≥97%
(±)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure
Purity: 97+% CAS No.: 16874-33-2 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Flash Point: 139°(282°F) Refractive Index: 1.4600 Odour: Pungent Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 109671 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00022473
Formel: C₅H₈O₃
Molecular Weight: 116.12 g/mol
Siedepunkt: 244 °C
Dichte: 1.213
Flammpunkt: 139 °C (282 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022473
CAS-Nummer: 16874-33-2
UN: 3265
ADR: 8 III