(±)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
CC16901.1 CC16901.10
MAYBCC16901.1EA 0 EUR
MAYBCC16901.1 MAYBCC16901.10
(±)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure
(±)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure
Formel: C₅H₈O₃
MDL: MFCD00022473
CAS-Nummer: 16874-33-2
UN: 3265
ADR: 8,III