Rhodamin 6G Perchlorat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H33626.MD
H33626.03
H33626.MDEA
34.7
EUR
H33626.MD
H33626.03
Rhodamin 6G Perchlorat 96%
Rhodamin 6G Perchlorat
Purity: 96%
CAS No.: 13161-28-9
Molecular Formula: C28H31ClN2O7
Formula Weight: 543.02
Melting Point:
Formel:
C₂₈H₃₁ClN₂O₇ Molecular Weight: 543,02 g/mol Schmelzpunkt: >240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013117 CAS-Nummer: 13161-28-9 EINECS: 236-099-4 |