Rhodamin 6G Perchlorat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
252441-250MG
252441-1G
SIAL252441-250MGEA
45.9
EUR
SIAL252441-250MG
SIAL252441-1G
Rhodamin 6G Perchlorat, Sigma-Aldrich®
Rhodamin 6G Perchlorat
Formel:
C₂₈H₃₁ClN₂O₇ Molecular Weight: 543,02 g/mol |
MDL:
MFCD00013117 CAS-Nummer: 13161-28-9 EINECS: 236-099-4 |