Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
CI 42590, Ethyl Green, Methyl green zinc chloride double salt, Methyl Green
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
67060-10G
67060-50G
67060-10GEA
156
EUR
67060-10G
67060-50G
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz, Sigma-Aldrich®
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Formel:
C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂ Molecular Weight: 653,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151094 CAS-Nummer: 7114-03-6 EINECS: 230-415-4 |