FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I) 90%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-isothiocyanatofluorescein, Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
119250010 119252500 119250050
ACRO119250010EA 253 EUR
ACRO119250010 ACRO119252500 ACRO119250050
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I) 90%, rein
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
Formel: C₂₁H₁₁NO₅S
Molecular Weight: 389,381 g/mol
Schmelzpunkt: >360 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005063
CAS-Nummer: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %