FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I) 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L09319.03
L09319.MF
L09319.MD
L09319.03EA
259
EUR
L09319.03
L09319.MF
L09319.MD
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I) 95%
FITC (Fluorescein-5-isothiocyanat, Fluoresceinisothiocyanat Isomer I)
Purity: 95%
CAS No.: 3326-32-7
Molecular Formula: C21H11NO5S
Formula Weight: 389.39
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formel:
C₂₁H₁₁NO₅S Schmelzpunkt: >360 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005063 CAS-Nummer: 3326-32-7 EINECS: 222-042-0 |