Erythromycin
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: (-)-Erythromycin
21208.02 21208.03
SERA21208.02EA 0 EUR
SERA21208.02 SERA21208.03
Erythromycin
Erythromycin
Formel: C₃₇H₆₇NO₁₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084654
CAS-Nummer: 114-07-8
EINECS: 204-040-1