Erythromycin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (-)-Erythromycin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E6376-100G E6376-25G
SIALE6376-100GEA 824 EUR
SIALE6376-100G SIALE6376-25G
Erythromycin, Sigma-Aldrich®
Erythromycin
Formel: C₃₇H₆₇NO₁₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084654
CAS-Nummer: 114-07-8
EINECS: 204-040-1