(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranosid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N0877-100MG
N0877-1G
N0877-250MG
N0877-500MG
N0877-5G
SIALN0877-100MGEA
57.4
EUR
SIALN0877-100MG
SIALN0877-1G
SIALN0877-250MG
SIALN0877-500MG
SIALN0877-5G
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranosid, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranosid
Formel:
C₁₂H₁₅NO₈ |
MDL:
MFCD00065050 CAS-Nummer: 7493-95-0 EINECS: 231-343-6 |