(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
N1252-10G N1252-1G N1252-250MG N1252-500MG N1252-5G
SIALN1252-10GEA 1750 EUR
SIALN1252-10G SIALN1252-1G SIALN1252-250MG SIALN1252-500MG SIALN1252-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063256
CAS-Nummer: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5