1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Naphthylphosphoric Acid Monosodium Salt Monohydrate, Monosodium 1-Naphthyl Phosphate Monohydrate, Sodium 1-Naphthyl Hydrogen Phosphate Monohydrate, Phosphoric Acid 1-Naphthyl Ester Monosodium Salt Monohydrate
A18254.06
A18254.14
A18254.22
A18254.06EA
87.6
EUR
A18254.06
A18254.14
A18254.22
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat ≥98%
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 81012-89-7
Molecular Formula: C10H8NaO4P.H2O
Formula Weight: 264.16 (246.14anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 186-191°
MDL No.: MFCD00150615
Formel:
C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O Molecular Weight: 264,15 g/mol Schmelzpunkt: 186…191 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00150615 CAS-Nummer: 81012-89-7 EINECS: 220-171-7 |