1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: 1-Naphthylphosphoric Acid Monosodium Salt Monohydrate, Monosodium 1-Naphthyl Phosphate Monohydrate, Sodium 1-Naphthyl Hydrogen Phosphate Monohydrate, Phosphoric Acid 1-Naphthyl Ester Monosodium Salt Monohydrate
30130.02 30130.03
SERA30130.02EA 0 EUR
SERA30130.02 SERA30130.03
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat
Formel: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
Molecular Weight: 264.15 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00150615
CAS-Nummer: 81012-89-7