o-Kresolphthalein-Komplexon Indikator für die Metalltitration
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Phthaleinpurpur
L03859.03 L03859.06 L03859.14
L03859.03EA 26.9 EUR
L03859.03 L03859.06 L03859.14
o-Kresolphthalein-Komplexon Indikator für die Metalltitration
o-Kresolphthalein-Komplexon
CAS No.: 2411-89-4 Molecular Formula: C32H32N2O12 Formula Weight: 636.62 Melting Point: ca 198° dec. Beilstein Reference: 381994 MDL No.: MFCD00005911
Formel: C₃₂H₃₂N₂O₁₂
Molecular Weight: 636.62 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 198 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005911
CAS-Nummer: 2411-89-4
EINECS: 219-318-8