o-Kresolphthalein-Komplexon Reag. Ph. Eur. Indikator für die Metalltitration, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Phthaleinpurpur
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07297.0010EA
581
EUR
1.07297.0010
1.07297.0001
o-Kresolphthalein-Komplexon Reag. Ph. Eur. Indikator für die Metalltitration, Supelco®
o-Kresolphthalein-Komplexon
Formel:
C₃₂H₃₂N₂O₁₂ Molecular Weight: 636,62 g/mol Schmelzpunkt: 186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005911 CAS-Nummer: 2411-89-4 EINECS: 219-318-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (UV/VIS-Spectrum) | passes test |
Absorption maximum λmax. (Sodium hydroxide solution 0.1 mol/l) | 577 - 580 nm |
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; sodium hydroxide solution 0.1 mol/l; calc. on anhydrous substance) | ≥ 750 |
Water (according to Karl Fischer) | ≤ 10 % |
Suitability as indicator (for metal titration) | passes test |