o-Kresolphthalein-Komplexon Indikator für die Komplexometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Phthaleinpurpur
64000-25G 64000-5G
64000-25GEA 466.5 EUR
64000-25G 64000-5G
o-Kresolphthalein-Komplexon Indikator für die Komplexometrie, Fluka™
o-Kresolphthalein-Komplexon
Formel: C₃₂H₃₂N₂O₁₂
Molecular Weight: 636.62 g/mol
Schmelzpunkt: 181…185 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005911
CAS-Nummer: 2411-89-4
EINECS: 219-318-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ignition Residue ~1%
Appearance of the substance complying
Identity (LC-MS) complying
Indicator solution complying
Water (Karl Fischer) Max. 10 %
Residue on ignition Max. 2 %
Suitability for Complexometry complying