o-Kresolphthalein-Komplexon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phthaleinpurpur
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P5631-100G P5631-10G P5631-1G P5631-25G P5631-5G
SIALP5631-100GEA 1570 EUR
SIALP5631-100G SIALP5631-10G SIALP5631-1G SIALP5631-25G SIALP5631-5G
o-Kresolphthalein-Komplexon, Sigma-Aldrich®
o-Kresolphthalein-Komplexon
Formel: C₃₂H₃₂N₂O₁₂
Molecular Weight: 636.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005911
CAS-Nummer: 2411-89-4
EINECS: 219-318-8