(±)-2-Methylglutarsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylpentanedioic acid
A11823.06
A11823.14
A11823.22
A11823.06EA
54.7
EUR
A11823.06
A11823.14
A11823.22
(±)-2-Methylglutarsäure ≥98%
(±)-2-Methylglutarsäure
Purity: 98%
CAS No.: 617-62-9
Molecular Formula: C6H10O4
Formula Weight: 146.14
Melting Point: 74-78°
Boiling Point: 214-215°/22mm
MDL No.: MFCD00002661
Formel:
C₆H₁₀O₄ Molecular Weight: 146,14 g/mol Siedepunkt: 214…215 °C (22 mmHg) Schmelzpunkt: 74…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002661 CAS-Nummer: 617-62-9 EINECS: 210-521-7 |