L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G2128-100G
G2128-1KG
G2128-500G
SIALG2128-100GEA
37
EUR
SIALG2128-100G
SIALG2128-1KG
SIALG2128-500G
L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutaminsäure Hydrochlorid
Formel:
C₅H₁₀ClNO₄ Molecular Weight: 183,59 g/mol |
MDL:
MFCD00012619 CAS-Nummer: 138-15-8 EINECS: 205-315-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...