N-Methylbistrifluoracetamid
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
009279-25G
009279-100G
FLUO009279-25GEA
0
EUR
FLUO009279-25G
FLUO009279-100G
N-Methylbistrifluoracetamid
N-Methylbistrifluoracetamid
Formel:
C₅H₃F₆NO₂ Molecular Weight: 223.07 g/mol |
MDL:
MFCD00000412 CAS-Nummer: 685-27-8 EINECS: 211-680-5 |