Bistrifluoracetamid
Lieferant: FLUOROCHEM
008535-5G
008535-25G
FLUO008535-5GEA
272
EUR
FLUO008535-5G
FLUO008535-25G
Bistrifluoracetamid
Bistrifluoracetamid
Formel:
C₄HF₆NO₂ |
MDL:
MFCD00013564 CAS-Nummer: 407-24-9 EINECS: 206-981-3 |