N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA)
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
009280-5G
009280-25G
009280-100G
FLUO009280-5GEA
0
EUR
FLUO009280-5G
FLUO009280-25G
FLUO009280-100G
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA)
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA)
Formel:
C₉H₁₈F₃NOSi Molecular Weight: 241.33 g/mol |
MDL:
MFCD00009671 CAS-Nummer: 77377-52-7 |