CAPSO Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Sodium 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-sulphonate
B25202.14 B25202.22 B25202.36
B25202.14EA 38.2 EUR
B25202.14 B25202.22 B25202.36
CAPSO Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz) ≥98%
CAPSO Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
Purity: 98% CAS No.: 102601-34-3 Molecular Formula: C9H18NNaO4S Formula Weight: 259.30 MDL No.: MFCD00070063
Formel: C₉H₁₈NNaO₄S
Molecular Weight: 259,30 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070063
CAS-Nummer: 102601-34-3