CAPSO Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-sulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C2154-100G
C2154-1KG
SIALC2154-100GEA
175
EUR
SIALC2154-100G
SIALC2154-1KG
CAPSO Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
CAPSO Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
Formel:
C₉H₁₈NNaO₄S Molecular Weight: 259.30 g/mol |
MDL:
MFCD00070063 CAS-Nummer: 102601-34-3 |