CAPS Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure Natriumsalz)
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
50758-2 50758-1
BMOL50758-2EA 0 EUR
BMOL50758-2 BMOL50758-1
CAPS Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure Natriumsalz)
CAPS Natriumsalz (3-(Cyclohexylamino)propansulfonsäure Natriumsalz)
Formel: C₉H₁₈NNaO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269798
CAS-Nummer: 105140-23-6