Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Sodium isethionate, Sodium hydroxyethyl sulphonate, 2-Hydroxyethanesulphonic acid sodium salt
205000010
205005000
ACRO205000010EA
63.8
EUR
ACRO205000010
ACRO205005000
Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat) 98%
Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat)
Formel:
C₂H₅NaO₄S Schmelzpunkt: 191…194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007534 CAS-Nummer: 1562-00-1 EINECS: 216-343-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 191 to 195 °C |
Titration after Ion exchange | ≥97.5 % |