Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Sodium isethionate, Sodium hydroxyethyl sulphonate, 2-Hydroxyethanesulphonic acid sodium salt
A12054.0B A12054.0I
A12054.0BEA 78.7 EUR
A12054.0B A12054.0I
Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat) ≥98%
Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat)
Purity: 98% CAS No.: 1562-00-1 Molecular Formula: HO(CH2)2SO3Na Formula Weight: 148.11 Melting Point: 191-194° Beilstein Reference: 3633992
Formel: C₂H₅NaO₄S
Molecular Weight: 148.11 g/mol
Schmelzpunkt: 191…194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007534
CAS-Nummer: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6