Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium isethionate, Sodium hydroxyethyl sulphonate, 2-Hydroxyethanesulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20708.0100
8.20708.1000
8.20708.9050
8.20708.0100EA
31.5
EUR
8.20708.0100
8.20708.1000
8.20708.9050
Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat)
Formel:
C₂H₅NaO₄S Molecular Weight: 148.11 g/mol |
MDL:
MFCD00007534 CAS-Nummer: 1562-00-1 EINECS: 216-343-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 650 g/l (20 °C) |
Melting Point | 192 - 194 °C |
Molar Mass | 148.11 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
pH | 7.0 - 11.0 (20 g/l, H2O, 20 °C) |