Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Sodium isethionate, Sodium hydroxyethyl sulphonate, 2-Hydroxyethanesulphonic acid sodium salt

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

220078-1KG 220078-25G
SIAL220078-1KGEA 131 EUR
SIAL220078-1KG SIAL220078-25G
Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat), Sigma-Aldrich®
Isethionsäure Natriumsalz (Natrium-2-hydroxyethansulfonat)
Formel: C₂H₅NaO₄S
Molecular Weight: 148,11 g/mol
MDL: MFCD00007534
CAS-Nummer: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR