(3-Methoxyphenyl)acetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
316938-25G
316938-5G
SIAL316938-25GEA
425
EUR
SIAL316938-25G
SIAL316938-5G
(3-Methoxyphenyl)acetylchlorid, Sigma-Aldrich®
(3-Methoxyphenyl)acetylchlorid
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molecular Weight: 184,6196 g/mol |
MDL:
MFCD00012244 CAS-Nummer: 6834-42-0 UN: 3265 ADR: 8,III |