3-Brombenzanilid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4485-5G
CA-4485-1G
COBBCA-4485-5GEA
0
EUR
COBBCA-4485-5G
COBBCA-4485-1G
3-Brombenzanilid
3-Brombenzanilid
Formel:
C₁₃H₁₀BrNO |
MDL:
MFCD00087947 CAS-Nummer: 63710-33-8 |