2-Brom-6-fluor-4-nitrophenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1554-5G
AN-1554-1G
COBBAN-1554-5GEA
0
EUR
COBBAN-1554-5G
COBBAN-1554-1G
2-Brom-6-fluor-4-nitrophenol
2-Brom-6-fluor-4-nitrophenol
Formel:
C₆H₃BrFNO₃ |
MDL:
MFCD09907952 CAS-Nummer: 329-49-7 |