MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sodium 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M8767-100G M8767-250G M8767-25G M8767-500G
SIALM8767-100GEA 292 EUR
SIALM8767-100G SIALM8767-250G SIALM8767-25G SIALM8767-500G
MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
MOPSO Natriumsalz (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure Natriumsalz)
Formel: C₇H₁₄NNaO₅S
Molecular Weight: 247,2445 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070007
CAS-Nummer: 79803-73-9