3-(4-Morpholinyl)phenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Morpholinophenol
A15707.03 A15707.06 A15707.14
A15707.03EA 36.4 EUR
A15707.03 A15707.06 A15707.14
3-(4-Morpholinyl)phenol ≥98%
3-(4-Morpholinyl)phenol
Purity: 98% CAS No.: 27292-49-5 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 127-132° Beilstein Reference: 149989
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 179,22 g/mol
Schmelzpunkt: 127…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051675
CAS-Nummer: 27292-49-5