4-Nitrochinolin-N-oxid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Nitroquinoline 1-oxide, 4-Nitroquinoline N-oxide
203790010
203792500
203790050
ACRO203790010EA
76.1
EUR
ACRO203790010
ACRO203792500
ACRO203790050
4-Nitrochinolin-N-oxid 98%
4-Nitrochinolin-N-oxid
Formel:
C₉H₆N₂O₃ Molecular Weight: 190.1555 g/mol Schmelzpunkt: 154…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006738 CAS-Nummer: 56-57-5 EINECS: 200-281-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Ochre to brown Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |