4-Nitrochinolin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Nitroquinoline 1-oxide, 4-Nitroquinoline N-oxide
N8141-250MG N8141-1G N8141-5G
SIALN8141-250MGEA 78.8 EUR
SIALN8141-250MG SIALN8141-1G SIALN8141-5G
4-Nitrochinolin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
4-Nitrochinolin-N-oxid
Formel: C₉H₆N₂O₃
Molecular Weight: 190.1555 g/mol
MDL: MFCD00006738
CAS-Nummer: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II