Naphthol AS-BI-phosphat Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sodium 6-bromo-3-((2-methoxyphenyl)carbamoyl)naphthalen-2-yl phosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N2250-100MG N2250-1G N2250-500MG N2250-50MG N2250-5G
SIALN2250-100MGEA 93.2 EUR
SIALN2250-100MG SIALN2250-1G SIALN2250-500MG SIALN2250-50MG SIALN2250-5G
Naphthol AS-BI-phosphat Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Naphthol AS-BI-phosphat Dinatriumsalz
Formel: C₁₈H₁₃BrNNa₂O₆P
Molecular Weight: 496.156 g/mol
MDL: MFCD00150774
CAS-Nummer: 530-79-0
EINECS: 208-495-7