Niob(V)ethanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
339202-50G 339202-5G
SIAL339202-50GEA 315 EUR
SIAL339202-50G SIAL339202-5G
Niob(V)ethanolat, Sigma-Aldrich®
Niob(V)ethanolat
Formel: C₁₀H₂₅NbO₅
MDL: MFCD00015122
CAS-Nummer: 3236-82-6
EINECS: 221-795-2