Chromotrop 2R, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
192010250 192011000
ACRO192010250EA 61.9 EUR
ACRO192010250 ACRO192011000
Chromotrop 2R, rein
Chromotrop 2R
Formel: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
Molecular Weight: 468.37 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003955
CAS-Nummer: 4197-07-3
EINECS: 224-085-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific extinction E (1%/1cm) ≥360 (509 nm, water)