Ponceau S ≥75% (Farbstoffgehalt), dunkles Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
ICNA0215194210EA 27.9 EUR
ICNA0215194210 ICNA0215194280 ICNA0215194250
Ponceau S ≥75% (Farbstoffgehalt), dunkles Pulver
Ponceau S
Ponceau S is used as protein stain for electrophoresis.
Readily soluble in water.
Formel: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Molecular Weight: 760,56 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003892
CAS-Nummer: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Dye Content ~75%
UV/VIS: l max (water) 517 - 523 nm